Learn More
Pleuromutilin, MedChemExpress
Código de producto. 16499176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499176 100 mg 100 miligramos
16462396 500 mg 500 miligramos
16444937 50 mg 50 miligramos
16439278 10 mg 10 miligramos
16431708 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2301
MedChemExpress Pleuromutilin (Drosophilin B) inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S ribosomal subunit of bacteria.
Pleuromutilin (Drosophilin B) inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S ribosomal subunit of bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pleuromutilin
Forma física Powder
CAS 125-65-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H34O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Drosophilin B Mutilin 14-glycolate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (264.20 mM)
SMILES C[C@@H]([C@@H]([C@@](C)(C[C@H]1OC(CO)=O)C=C)O)C(CC[C@H]2C)(CCC3=O)[C@]3([H])C21C
Peso molecular (g/mol) 378.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.5
Porcentaje de pureza 98.0%