Learn More
Plerixafor, TRC
Código de producto. 17921625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921625 100 mg 100 miligramos
17901455 50 mg 50 miligramos
17911525 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17921625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP580500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110078-46-1
Fórmula molecular C28 H54 N8
Peso molecular (g/mol) 502.78
Sinónimo 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-, 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane], 1,1'-Xylyl bis-1.4,8,11 tetraaza cyclotetradecane, AMD 3100, JKL 169, JM 3100, Mozobil, Plerixafor, SDZ SID 791, 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-, 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane], 1,1'-Xylyl bis-1.4,8,11 tetraaza cyclotetradecane, AMD 3100, JKL 169, JM 3100, Mozobil, Plerixafor, SDZ SID 791, SID791
Nombre IUPAC 1-[[4-(1,4,8,11-tetrazaciclotetradec-1-ilmetil)fenil]metilo-1,4,8,11-tetrazaciclotradecane
SMILES C(N1CCCNCCNCCCNCC1)c2ccc(CN3CCCNCCNCCCNCC3)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plerixafor
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.4471