Learn More
Plerixafor-d4, TRC
Código de producto. 30428381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428381 10 mg 10 miligramos
30419132 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP58050210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-87-3
Fórmula molecular C28H50D4N8
Peso molecular (g/mol) 506.81
Sinónimo 1,1'-[1,4-(Phenylene-d4)bis(methylene)]bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
SMILES [2H]C(C([2H])=C(CN1CCNCCCNCCNCCC1)C([2H])=C2[2H])=C2CN3CCCNCCNCCCNCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plerixafor-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2/i5D,6D,7D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.4723