Learn More
Invitrogen™ pLenti6.3/V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit
Código de producto. 10647015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10647015 1 kit cada uno
1 options
Artikelnummer. 10647015 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' V53306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4095.00€
    3235.05€ / paquete de 1
    Ahorro 859.95€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kit de vectores pLenti6.3/V5-DEST™ Gateway™
El kit de vectores pLenti6.3⁄V5-DEST™ Gateway™ de Invitrogen™ forma parte de nuestro kit de expresión ViraPower™ HiPerform™ lentivírico Gateway™ (n.º de cat. K5330-00).
El kit de vectores pLenti6.3⁄V5-DEST™ Gateway™ contiene el vector de expresión lentivírico ViraPower™ HiPerform™ adaptado para Gateway™, pLenti6.3⁄V5-DEST™, para una clonación fácil basada en recombinación y expresión de alto nivel de un gen diana en células de mamíferos que se dividen y no se dividen. El vector pLenti6.3⁄V5-DEST™ está equipado con dos elementos genéticos clave, lo que lo convierte en un vector HiPerform™: el elemento regulador posttranscripcional Woodchuck (WPRE) y la secuencia central del tracto Polypurino (cPPT) del gen VIH-1 integrasa produce un aumento de al menos 4 veces en la expresión de los EmGFP en comparación con los vectores que carecen de estos elementos.
Ventajas
  • Expresión estable
  • Experimentos a largo plazo
  • Titulación precisa del virus funcional
  • Tecnología de clonación de recombinación Gateway™ flexible y versátil
    Características principales
  • Elementos HiPerform™ WPRE y cPPT
  • Promotor del CMV
  • Etiqueta del epítopo V5 terminal de C
  • Selección de la blasticidina
    El kit incluye
  • Un vector lacZ como control positivo, pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ
  • Células competentes Stbl3™
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
    Tipo de entrega Lentivírico
    Promotor CMV
    Tipo de producto Kit, vector
    Agente de selección (eucariótico) Blasticidina
    Contenido y almacenamiento Kit de vector (caja 1)
    pLenti6.3⁄V5-DEST™ (150 ng⁄μL): 6 μg, conservar a-20°C
    Vector de control pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ (500 ng⁄μL): 10μg, conservar a-20°C
    E. coli químicamente competente One Shot ™Stbl3™ (caja 2)
    Células Stbl3™: 21 x 50 μL, conservar a -80°C
    ADN de control pUC19 (10 pg⁄μL): 50 μL, conservar a -80°C
    Medio S.O.C: 6 mL, conservar a -80°C
    Método de clonación Gateway
    Cantidad 1 kit
    Vector pDEST, pLenti
    Línea de productos Gateway, Hiperform, ViraPower
    Para utilizar con (aplicación) Expresión viral
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.