Learn More
PLEK Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 1D5C2, Proteintech
Código de producto. 16828305 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16828305 150 μL 150 microlitros
16838305 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16828305 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 664311IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
Major protein kinase C substrate of platelets.
Especificaciones
Antígeno PLEK
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D5C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PLEK
N.º de referencia del gen P08567
Alias de gen P47, Platelet 47 kDa protein, pleckstrin, PLEK
Símbolos de los genes PLEK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PLEK Fusion Protein Ag3187
Método de purificación Protein G
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100516257, 5341
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1