Learn More
Pleconaril, TRC
Código de producto. 30136080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136080 10 mg 10 miligramos
18021430 50 mg 50 miligramos
18042630 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP58035010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153168-05-9
Fórmula molecular C18 H18 F3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 381.35
Sinónimo 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Picovir, Pleconaril, VP 63843, Win 63843
Nombre IUPAC 3-[3,5-dimetil-4-[3-(3-metil-1,2-oxazol-5-il)propoxi]fenil]-5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol
SMILES Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pleconaril
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.13