Learn More
Pleconaril, Thermo Scientific™
Código de producto. 17525585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17525585 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17525585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469221000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pleconaril
CAS 153168-05-9
Cantidad 100 mg
Punto de fusión De 55 °C a 65 °C
Fórmula molecular C18 H18 F3 N3 O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.35
Número MDL MFCD00923611
Forma física Polvo
Color De blanco a beige
Pureza ≥97,5%
Clave InChI KQOXLKOJHVFTRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NOC(CCCOC2=C(C)C=C(C=C2C)C2=NOC(=N2)C(F)(F)F)=C1
Nombre IUPAC 3-{3,5-dimetil-4-[3-(3-metil-1,2-oxazol-5-il)propoxi]fenil}-5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol
Peso molecular (g/mol) 381.36