Learn More
Pleconaril, MedChemExpress
Código de producto. 16497978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497978 10 mg 10 miligramos
16471296 200 mg 200 miligramos
16463907 50 mg 50 miligramos
16437766 100 mg 100 miligramos
16430448 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16497978
Marca: Medchem Express HY19952
MedChemExpress Pleconaril is a capsid inhibitor used previously to treat enterovirus infections.
Pleconaril is a capsid inhibitor used previously to treat enterovirus infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pleconaril
CAS 153168-05-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18F3N3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo VP 63843 Win 63843
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (262.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=NC(C2=CC(C)=C(OCCCC3=CC(C)=NO3)C(C)=C2)=NO1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 381.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.35
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus