Learn More
Pleconaril, Lógico
Código de producto. 30463517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463517 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463517 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3562.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pleconaril
CAS 153168-05-9
Nombres de analitos o componentes Pleconaril
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 F3 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Picovir, Pleconaril, VP 63843, Win 63843
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
Nombre IUPAC 3-[3,5-dimetil-4-[3-(3-metil-1,2-oxazol-5-il)propoxi]fenil]-5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 381.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.13 g/mol