Learn More
Pleconaril-d8 (Mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pleconaril-d8 (Major) |
| CAS | 1346602-36-5 |
| Fórmula molecular | C18H10D8F3N3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole-d8, Picovir-d8, VP 63843-d8, Win 63843-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c(c([2H])c(c(OCCCc2onc(C)c2)c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])c3noc(n3)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 389.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1802 |