Learn More
MedChemExpress Plecanatide acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.26% |
| CAS | 1075732-84-1 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1741.94 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |