Learn More
Sulfato de plazomicina (>85%), TRC
Código de producto. 30422724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422724 0.25 mg -
30416545 2.5 mg 2.50 miligramo
30411904 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5795050.25MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1380078-95-4
Fórmula molecular C25H48N6O10 . x (H2SO4)
Peso molecular (g/mol) 690.8
Sinónimo O-2-Amino-2,3,4,6-tetradeoxy-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-alpha-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1-4)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl-(1-6)]-N1-[(2S)-4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl]-2-deoxy-D-streptamine Sulphate Salt
Nombre IUPAC (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-4-[[(2S,3R)-3-amino-6-[(2-hidroxietilamino)metil]-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]oxi]-2-[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihidroxi-5-metil-4-(metilamino)oxox-3-hidroxiciclohexil]2-hidroxibutanamida; Ácido sulfúrico
SMILES CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3OC(=CC[C@H]3N)CNCCO)[C@@H](N)C[C@H]2NC(=O)[C@@H](O)CCN)OC[C@]1(C)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plazomicin Sulfate
Cantidad 0.25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H48N6O10.H2O4S/c1-25(37)11-38-24(18(35)21(25)29-2)41-20-15(31-22(36)16(33)5-6-26)9-14(28)19(17(20)34)40-23-13(27)4-3-12(39-23)10-30-7-8-32;1-5(2,3)4/h3,13-21,23-24,29-30,32-35,37H,4-11,26-28H2,1-2H3,(H,31,36);(H2,1,2,3,4)/t13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20+,21-,23-,24-,25+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 690.3106