Learn More
Diioduro de platonina, TRC
Código de producto. 30418514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418514 100 mg
30422296 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP578210100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3571-88-8
Fórmula molecular C38H61I2N3S3
Peso molecular (g/mol) 909.91
Sinónimo 4,4'-Dimethyl-3,3'-di-n-heptyl-8-[2-(4-methyl-3-n-heptylthiazole)]2,2'-dicarbocyanin diiodide, 4,4'-Dimethyl-3,3'-dihepthyl-8-[2-(4-methyl-3-heptylthiazole)]-2,2'-dicarbocyanine diiodide, 4,4'-Dimethyl-3,3'-diheptyl-8-[2-(4-methyl-3-heptylthiazole)]-2,2'-dicarbocyanine diiodide, Kankohso 101, NK 19, Photosensitizer 101, Platonin J, Platonin Diiodide, Platonin Iodide, 2,2'-[3-[2-(3-Heptyl-4-methyl-4-thiazolin-2-ylidene)ethylidene]propenylene]bis[3-heptyl-4-methyl-thiazolium Diiodide
Nombre IUPAC 2-[3,5-bis(3-heptil-4-metil-1,3-tiazol-3-ium-2-il)penta-2,4-dienilideno]-3-heptil-4-metil-1,3-tiazol; diioduro
SMILES [I-].[I-].CCCCCCCN1C(=CSC1=CC=C(C=Cc2scc(C)[n+]2CCCCCCC)c3scc(C)[n+]3CCCCCCC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platonin Diiodide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H61N3S3.2HI/c1-7-10-13-16-19-26-39-32(4)29-42-36(39)24-22-35(38-41(34(6)31-44-38)28-21-18-15-12-9-3)23-25-37-40(33(5)30-43-37)27-20-17-14-11-8-2;;/h22-25,29-31H,7-21,26-28H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 909.2117