Learn More
Cable de platino, 1,5 mm (0,059 in) de diámetro, rígido, 99,95 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 cm
10 cm
Unit Size:
10 cm
2 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11392248 2 cm 2 cm
11382248 10 cm 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11392248 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013153.BP
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Forma: Aprox.37,9 g/m, templado: como se muestra
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Specifications
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Nombre de nota Hard
Aspecto Silvery white wire
Cantidad 2 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈37,9g/m, templado: como se muestra