Learn More
Cable de platino, 1,0 mm (0,04 in) de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
Tamaño de la unidad:
25 cm
5 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389388 5 cm 5 cm
11399388 25 cm 25 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043276.BQ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.72€
    193.65€ / 5 cm
    Ahorro 47.07€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 16,8 g/m; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white wire
Densidad 21.45g/cm3 at 20°C
Cantidad 5 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈16,8 g/m; templado: suave