Learn More
Alambre de platino, 99,95% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum |
| Color | Blanco |
| Aspecto | Silvery white wire |
| Densidad | 21.45g/cm3 at 20°C |
| Cantidad | 50 cm |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |
| Formulario | Alambre, ≈6,06g/m, templado: como se muestra |