Learn More
Cable de platino, 0,5 mm (0,02 in) de diámetro, rígido, 99,95 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010286.CC
Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11301378
  • en la oferta / 500 cm
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
7440-06-4
500 cm
99.95%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos