Learn More
Cable de platino, 0,5 mm (0,02 in) de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 cm
Tamaño de la unidad:
500 cm
11339418 500 cm 500 cm
1 options
Código de producto. 11339418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043288.CC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7440-06-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 6-4-7440
Cantidad 500 cm
Porcentaje de pureza 99.95%