Learn More
Cable de platino, 0,5 mm (0,02 in) de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329418 100 cm 100 cm
11349418 25 cm 25 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043288.BY
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Alambre de platino; 99,95 % base metálica; Alfa Aesar; 0,5 mm de diámetro; recocido; 25 cm de longitud; 4,21 g/m, templado blando
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum wire, Annealed
Cantidad 100 cm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)