Learn More
Alambre de platino, 0,25 mm de diámetro, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum |
| Aspecto | Silvery white wire |
| Cantidad | 50 cm |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.997% (Metals basis) |
| Formulario | Alambre, ≈1,05g/m |