Learn More
Alambre de platino, 0,25 mm de diámetro, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11351518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
250 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351518 10 cm 10 cm
11361518 50 cm 50 cm
11341518 250 cm 250 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010958.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Aspecto Silvery white wire
Densidad 21.45g/cm3 at 20°C
Cantidad 10 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.997% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈1,05g/m