Learn More
Alambre de platino, 0,0508 mm de diámetro, duro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
25 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396848 5 m 5 metros
11386848 1 m 1 metro
11376848 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013479.G5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.22€
    172.65€ / 5 metros
    Ahorro 42.57€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum wire
Nombre de nota 0.0508mm (0.002 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Cantidad 5 m
Olor Odorless
Peso ≈0.043g/m
Formulario Alambre, ≈0,043g/m, templado: como se muestra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%