Learn More
Alambre de platino, 0,025 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 m
25 m
100 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381388 25 m 25 metros
11361388 5 m 5 metros
11371388 100 m 100 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11381388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010292.G9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.20€
    459.65€ / 25 metros
    Ahorro 111.55€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 0,01 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white wire
Cantidad 25 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,01 g/m