Learn More
Alambre de platino, 0,01 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466585 1 m 1 metro
1 options
Código de producto. 15466585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044196.G1
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum wire
Nombre de nota 0.01mm (0.0004 in.) dia., Hard
CAS 6-4-7440
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Peso ≈1.68mg/m
Formulario Alambre, ≈1,68mg/m, templado: duro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Pt
Número MDL MFCD00011179
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC Platino
Peso molecular (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Porcentaje de pureza 99.9%