Learn More
Lámina delgada de platino, 0,00125 mm de diámetro, duro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15446375 25 x 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15446375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041632.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Thinfoil
Nombre de nota 0.00125mm (0.00005 in.) thick, Hard, Not certified pinhole free, Temper: as rolled
CAS 6-4-7440
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.017g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Pt
Número MDL MFCD00011179
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC Platino
Peso molecular (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Porcentaje de pureza 99.95%