Learn More
Platino, técnico, alambre de metal, 0,5 mm, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11468752 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
10 CM
100 CM
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468752 100 cm 100 CM
10477260 10 cm 10 CM
10191430 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468752 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/3640/87
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Color Plata
CAS 6-4-7440
Punto de fusión 1772 °C
Punto de ebullición 3827 °C
Cantidad 100 cm
Envase Jarra para polvos de plástico
Formulario Sólido
Número MDL MFCD00011179
Formula Weight (peso de la fórmula) 195,08g/mol