Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq Green Hot Start DNA Polymerase
Código de producto. 15420574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
600 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420574 600 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 15420574 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11966034
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La ADN polimerasa Invitrogen™ Platinum™ Taq es una ADN polimerasa termoestable de arranque rápido, fiable y práctica, para PCR que proporciona una especificidad mejorada en comparación con la de la ADN polimerasa Taq.
Invitrogen Platinum Taq Green Hot Start DNA Polymerase provides Platinum Taq DNA Polymerase and a 10X Green PCR Buffer. Platinum Taq DNA Polymerase is a convenient and reliable hot-start thermostable DNA polymerase for PCR that provides enhanced specificity over that of Taq DNA Polymerase. The hot start property of the enzyme is conferred by thermolabile monoclonal antibodies that render Taq DNA polymerase inactive until the initial PCR denaturation step, thus preventing the extension of nonspecifically annealed primers and improving product yield.
La ADN polimerasa Platinum Taq Green Hot Start proporciona ADN polimerasa Platinum Taq con un tampón para PCR Green 10X. El tampón para PCR Green 10X contiene un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento y ofrece la comodidad de la carga directa de gel de los productos de PCR.
Las características de la ADN polimerasa Platinum Taq Green Hot Star incluyen:
  • Alta especificidad y mayor rendimiento con PCR de arranque en caliente mediada por anticuerpos
  • Cómoda configuración de la reacción a temperatura ambiente
  • Carga de gel directa con tampón verde para PCR
  • Formulación versátil para una amplia gama de amplicones
Acerca de la ADN polimerasa Platinum Taq
La ADN polimerasa Platinum Taq es una ADN polimerasa Taq recombinante que incluye anticuerpos patentados que inhiben la actividad enzimática a temperatura ambiente. Esto reduce la amplificación de objetivos no específicos a temperaturas inferiores. La polimerasa se activa en función de la temperatura (a 94 °C) durante el inicio de la PCR. Una vez disociada de los anticuerpos, la ADN polimerasa Taq recobra su plena actividad. Al igual que con la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa Platinum Taq tiene una actividad transferasa terminal que no depende de plantillas y que añade una desoxiadenosina 3' a los extremos del producto y tiene una actividad exonucleasa 5'→3' (pero no una actividad exonucleasa 3'→5').
Uso de ADN polimerasa Platinum Taq Green Hot Start
La ADN polimerasa Platinum Taq Green Hot Start se suministra con el KB Extender opcional que ofrece más versatilidad en ensayos de PCR con amplicones problemáticos o largos y con gran cantidad de GC. El tampón para PCR verde utilizado con la ADN polimerasa Platinum Taq permite la carga directa de gel de los productos de PCR. Los tintes del tampón verde no interfieren con el rendimiento de la PCR y son compatibles con aplicaciones posteriores como secuenciación de ADN, ligadura y digestión de restricción. Utilice la ADN polimerasa Platinum Taq Green Hot Start para la amplificación de ADN de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas, así como en la RT-PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada caja contiene lo siguiente:
• 120 μl de ADN polimerasa Platinum Taq
• 3 × 1,25 ml de tampón para PCR Green 10X, -Mg
• 1,25 ml de 50 mM de cloruro de magnesio
• 1,25 ml de KB Extender
Almacenar a - 20 °C en un congelador que no forme escarcha.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa Taq Platinum
Velocidad de reacción Estándar
Cantidad 600 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 600 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos