Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA Polymerase, DNA-free
Código de producto. 16325062
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
2000 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
16325062 2000 reacciones paquete de 5
16315062 400 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16325062 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15966025
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para estudios de microbiomas de baja biomasa que requieran la mayor sensibilidad sin resultados falsos positivos de contaminación transmitida por reactivos. Fabricado siguiendo un control de calidad exhaustivo para minimizar el riesgo de contaminación con ADN bacteriano y humano.
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase, DNA-free, is manufactured using a novel, closed single-use system together with stringent quality-control testing to minimize the risk of contamination with bacterial and human DNA. This enzyme is an ideal choice for PCR-based applications requiring the high sensitivity without false-positive results from reagent-borne contamination. This DNA-free enzyme provides the same high level of performance and lot-to-lot consistency as standard Platinum Taq DNA Polymerase.
  • Nivel de contaminación bajo en ADN certificado (≤0,01 copia de ADNg bacteriano por unidad enzimática)
  • Confianza en la detección cualitativa y cuantitativa de microorganismos de baja abundancia debido a la ausencia de señal con controles de PCR sin molde/solo reactivos
  • El mismo rendimiento que la ADN polimerasa Platinum Taq fabricada mediante un proceso tradicional
La ADN polimerasa Platinum Taq, libre de ADN, es una polimerasa Taq recombinante con un anticuerpo patentado que bloquea la actividad de la polimerasa a temperaturas ambiente y se disocia después del paso inicial de desnaturalización a 94°C. Este inicio en caliente automático proporciona mayor sensibilidad, especificidad y producción, al tiempo que permite un ensamblaje de reacción cómodo a temperatura ambiente. Al igual que con la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa Platinum Taq, sin ADN, tiene una actividad transferasa terminal que no depende de moldes y que añade una desoxiadenosina 3′ a los extremos del producto y tiene una actividad de exonucleasa de 5′ a 3′.
  • Para la amplificación de ADN a partir de complejas plantillas genómicas y virales, así como en RT-PCR
  • Ideal para ensayos de PCR en los que hacen falta mayores niveles de sensibilidad y especificidad para minimizar resultados ambiguos o falsos positivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Contenido y almacenamiento • ADN polimerasa Platinum Taq, sin ADN, 5 x 100 μl
• 10 unidades de tampón de PCR (-MgCl2), sin ADN, 5 unidades de 1,25 ml
• 50 mM de MgCl2, sin ADN, 2 x 1 ml
Almacenar a una temperatura de -5 a -30°C en un congelador que no forme escarcha.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa Taq Platinum
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de producto ADN polimerasa Taq
Cantidad 5 x 500 unidades
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 2000 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN