Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ U Multiplex Master Mix
Descripción
- Diseñada para sintetizar varios amplicones personalizados para su uso posterior en la secuenciación de última generación
- La mezcla maestra 4X lista para su uso contiene ADN polimerasa de alta fidelidad tolerante al uracilo con todos los componentes de tampón y dNTP necesarios para una amplificación dirigida eficaz
- Optimizada para PCR multiplex alta
- Permite una amplificación rápida, eficaz y resistente
- Proporciona altos rendimientos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Concentración | 4X |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre -25°C y -15°C |
| Enzima | ADN polimerasa Platinum™ SuperFi™ U |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de Sars-Covid-2 |
| N.º de reacciones | 24 preparaciones |
| N.º de muestras | 24 preparaciones |
| Línea de productos | Collibri |
| Tipo de producto | Mezcla maestra |
| Cantidad | 24 reactions |
| Mostrar más |