Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix with Primer Mix
Código de producto. 15980523 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
50
250
Tamaño de la unidad:
50 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15980523 50 50 reacciones
15990523 250 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15980523 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A38540050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La mezcla maestra de amplificación de la biblioteca Invitrogen™ Platinum SuperFi es una solución lista para usar diseñada para la amplificación de bibliotecas de secuenciación de última generación (NGS).
La mezcla maestra incluye ADN polimerasa Platinum SuperFi™ en combinación con un tampón de reacción patentado que contiene todos los componentes necesarios para una amplificación de la biblioteca eficaz con sesgo mínimo y precisión máxima.
 Las características incluyen:
  • Alta fidelidad: tasas de error mínimas, similares a los métodos sin PCR
  • Alta eficacia: producciones altas a partir de cantidades de entrada diminutas
  • Sesgo mínimo: amplificación uniforme independientemente del contenido de GC
  • Se suministra con una mezcla de primer 10X que se dirige a las regiones P5 y P7 de los adaptadores Illumina. La mezcla maestra se complementa con un colorante azul inerte, mientras que la mezcla de primer contiene un colorante amarillo. La mezcla de ambos componentes en una reacción de PCR hace que la solución final de PCR se vuelva verde. Esto proporciona una ayuda visual al pipetear y ayuda a disminuir riesgo de errores de pipeteo durante la configuración de la reacción
  • El ADN polimerasa Platinum SuperFi™ tiene actividades de 5’ a 3’ polimerasa y de 3’ a 5’ exonucleasas (corrección), pero carece de actividad de 5’ a 3’ exonucleasas. La actividad de corrección excepcionalmente fuerte garantiza la amplificación de las bibliotecas de NGS con una precisión de secuencia suprema, produciendo índices de error de NGS similares a los métodos sin PCR
  • El tampón de reacción patentado contiene todos los componentes y aditivos de PCR necesarios para permitir una amplificación de biblioteca eficaz y uniforme independientemente del contenido de GC, lo que ayuda a mejorar la cobertura en secuencias ricas en GC y AT y en otras regiones complejas. La alta eficacia de amplificación permite el uso de menos ciclos para lograr la producción deseada
  • La tecnología de inicio en caliente de Platinum inhibe la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente, lo que permite la configuración de la reacción a temperatura ambiente y el almacenamiento de reacciones de PCR preensambladas hasta 24 horas antes de la PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 x 1,25 ml de mezcla maestra de amplificación de biblioteca Collibri (2X)
• 1 x 500 µL de mezcla de cebador
Almacenar a -20 °C.
Tipo de muestra ADN, ARN
Fidelidad (frente a Taq) ≥100
Rendimiento de PCR enriquecido por GC Alto
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 50
Sobrante Romo
Línea de productos Collibri
Tipo de producto Mezcla maestra de amplificación de bibliotecas Collibri
Cantidad 50 reactions
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Condiciones de envío Hielo seco
Tiempo de prueba Estándar
Formulario Líquido