Learn More
Invitrogen™ Mezcla maestra de PCR Platinum™ SuperFi II
Código de producto. 16445389
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
5 x 500 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
100 reacciones
2500 reacciones
500 reacciones
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.º de reacciones Tamaño de la unidad
16445389 Colorless 100 reacciones 1 set
16543881 Green 100 reacciones 100 reacciones
17155332 Green 500 reacciones 500 reacciones
16430725 Green 5 x 500 reacciones 2500 reacciones
16853153 Colorless 500 reacciones 500 reacciones
16420725 Colorless 5 x 500 reacciones 2500 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16445389 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12368010
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
ADN polimerasa Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II es una ADN polimerasa de corrección que combina una fidelidad superior con un tampón innovador, lo que permite el recocido de cebadores universal para obtener los mejores resultados con la PCR.
Invitrogen Platinum SuperFi II Green PCR Master Mix (2X) contains a ready-to-use mixture of Platinum SuperFi II DNA Polymerase, Platinum SuperFi II Buffer, and dNTPs for convenient PCR setup, as well as two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels. Platinum SuperFi II DNA Polymerase (Cat. No. 12361010) is a proofreading DNA polymerase that combines superior fidelity with innovative SuperFi II Buffer, enabling universal primer annealing for the highest success in PCR. It is ideally suited for cloning, mutagenesis, and other applications benefiting from supreme sequence accuracy.
  • Excepcional fidelidad >300X Taq
  • Recocido de cebador universal a 60 °C.
  • Especificidad, sensibilidad y rendimientos superiores
  • Sólida amplificación de objetivos difíciles de amplificar (p. ej., aquellas con pureza subóptima, contenido de GC ˃65 %, requisito de PCR larga)
  • La ADN polimerasa Platinum SuperFi II es una enzima de diseño con alta procesividad y mayor resistencia a los inhibidores de PCR. También permite protocolos de ciclo rápido y amplificación de dianas grandes (hasta 20 kb). La tecnología de inicio en caliente Platinum se basa en anticuerpos patentados que inhiben la actividad enzimática hasta el paso inicial de desnaturalización de PCR, evitando la amplificación no específica y la degradación de los cebadores. Esta tecnología también permite configurar la reacción a temperatura ambiente y proporciona una sensibilidad y una producción superiores.
  • Debido a la composición única del tampón de PCR SuperFi II, la temperatura de recocido es de 60 °C para la mayoría de los pares de cebadores diseñados siguiendo las normas generales de diseño. Las moléculas isoestabilizadoras del tampón aumentan la estabilidad dúplex del molde de cebadores durante el paso de recocido y contribuyen a mejorar la especificidad sin necesidad de optimizar la temperatura de recocido para cada par de cebadores. ADN polimerasa Platinum SuperFi II permite realizar ciclos de PCR diferentes utilizando el mismo protocolo con una temperatura de recocido de cebador universal y un paso de extensión seleccionado para el fragmento más largo que se va a amplificar.
  • Aplicaciones de ADN polimerasa Platinum SuperFi II
    • PCR de alta fidelidad
    • Clonación y subclonación
    • Mutagénesis dirigida
    • Amplificación de moldes complejos con gran cantidad de GC
    • Generación de moldes para secuenciación
    • PCR de alto rendimiento
    • Amplificación de muestras con pureza inferior a la óptima
    • PCR larga
    • PCR rápida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • 2 x 1,25 ml de mezcla maestra de PCR Platinum SuperFi II
• 2 x 1,25 ml de agua, sin nucleasas
Suficiente para 100 reacción de 50 μl
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa Platinum SuperFi II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR
Cantidad 100 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) >300X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 20 kb o menos
Color Colorless