Learn More
Solución estándar de platino, para AAS, 1 mg/ml de Pt en 10 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10591061 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10591061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196191000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.95€
    68.10€ / 100 ml
    Ahorro 4.85€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Pt in 10% HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-06-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Forma física Solución
Fórmula molecular Pt
Fórmula lineal Pt
Concentración 995 to 1005 μg/mL of Pt in 10% HCl (20°C)
Número MDL MFCD00011179
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC Platino
Peso molecular (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:33400
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.