Learn More
Estándar de platino para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15205986 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15205986 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15205986 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLPT11BY
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Pt1 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Standard
Nombre de nota ICP/MS
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-06-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Nombres de analitos o componentes Platinum Standard
Forma física Líquido
Fórmula molecular Pt
Número MDL MFCD00011179
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Tipo Estándar ICP/ICP-MS
SMILES [Pt]
Elemento Pt
Nombre IUPAC Platino
Solvent or Matrix 2% HCl
Peso molecular (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:33400
Grado Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio