Learn More
Estándar Platino Para ICP , 1000 μg/mL en HCl al 10%, Grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10331224 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10331224 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ML
10000532 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10331224 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLPT32Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.39€
    288.50€ / 125 ml
    Ahorro 61.89€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Pt1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Identificatori chimici
CAS 7440-06-4 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Specifica
Nombre del producto químico o material Platinum Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 30 elementos a nivel ppb.
% mín. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix 10% HCl
Cantidad 125 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matriz Concentración Cat.cat.
10 % de HCl 1000 μg/ml PLPT3-2Y, -2X
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000 ug/mL Platinum
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, platinum
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.