Learn More
Bolo de platino, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454775
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15454775 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15454775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040419.KG
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum slug
CAS 6-4-7440
Cantidad 1 Pc.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Formulario ∽ 4,32 g/bolo
Fórmula molecular Pt
Número MDL MFCD00011179
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC Platino
Peso molecular (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400