Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, silicona curada con peróxido
Código de producto. 15387125
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
3,2 mm
4,8 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 FT
7.50 metro
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15387125 16 mm 25 FT
15315442 3,2 mm 7.50 metro
11700279 4,8 mm 1 PCS
11785318 0,5 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15387125 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641182
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para la industria farmacéutica, biotecnológica, de alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio.
Ideales para la industria farmacéutica, biotecnología, de alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio
  • Curado con platino, excelente resistencia al calor, baja compresión
  • Inodoros, no tóxicos, translúcidos
  • El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y cumple USP Clase VI
  • Los tubos se fabrican de acuerdo con GMP
  • Rango de temperatura: -58 a + 446 °F (-50 a +230 °C)
  • Esterilizar mediante autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,250 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,813 in, 20,8 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (imperial) 0,094 in
Grosor (métrico) 2,4 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Color Translúcido
Presión máxima 10 psi
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Tipo de producto Tubos de silicona curada con peróxido