Learn More
De Buyer™ Moldes de silicona de platino
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Moho |
| Material | Silicona de platino |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 95 x 45 x 12 mm |
| Altura (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Cantidad | 7/paq. |
| Forma | Financiera |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De −40 hasta 280 °C |
| Anchura (métrico) | 45 mm |