Learn More
De Buyer™ Moldes de silicona de platino
Código de producto. 11983644
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
12 mm
18 mm
35 mm
Longitud (métrico):
75 mm
95 mm
300 mm
Anchura (métrico):
45 mm
175 mm
Forma:
Acanalado
Financiera
Madeleine
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Forma Tamaño de la unidad
11983644 35 mm 300 mm 175 mm Acanalado cada uno
11903654 18 mm 75 mm 45 mm Madeleine cada uno
11983654 12 mm 95 mm 45 mm Financiera cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11983644 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 1964.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.90€
    21.00€ / paquete de 1
    Ahorro 15.90€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Especificaciones
Tipo de producto Moho
Material Silicona de platino
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 175 x 35 mm
Altura (métrico) 35 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Cantidad 6/paq.
Forma Acanalado
Intervalo de temperatura (métrico) De −40 hasta 280 °C
Anchura (métrico) 175 mm