Learn More
Lámina de platino rutenio, 0,05 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356139 50 x 50 mm cada uno
11345427 25 x 25 mm 25 mm
11335427 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042686.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Pt:Ru; 95.2:4.8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Ruthenium
Color Plata a gris
Aspecto Silver-gary foil
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Formulario Papel de aluminio
Fórmula molecular Pt:Ru; 95.2:4.8
Número MDL MFCD00798552