Learn More
Solución estándar de plasma de platino, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11430340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430340 500 mL 500 ml
11331379 50 mL 50 ml
11321379 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11430340 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013827.AP
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinum, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-06-4 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Specifica
Nombre del producto químico o material Platinum
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Solubilidad Miscible with water
Tipo Analytical Standard
Cantidad 500 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido clorhídrico:20,0 %; antimonio:0,1%; agua:79,9%