Learn More
Platino, 3 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430141 5 g 5 g
11324437 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430141 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038316.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Forma: 900 - 1000m2 Estándar, reducido, nominalmente 50 % agua húmeda
Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical application and electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jewellery. It is also used in glass fiber applications, chemical processing, off-road vehicles and fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-6-7440
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 3% on activated carbon powder
Color Negro
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Aspecto Black powder
Información de solubilidad Soluble in aqua regia. Insoluble in water and acid.