Learn More
Platino sobre carbono (10 % en peso), TRC
Código de producto. 30411106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411106 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30411106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5780051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Cantidad 1 g
Sinónimo Pt
Fórmula InChI InChI=1S/Pt
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC Platino
Peso molecular (g/mol) 195.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.965