Learn More
Óxido de platino (IV), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum(IV) oxide |
| CAS | 1314-15-4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | O2 Pt |
| Sinónimo | Platinum dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2O.Pt |
| SMILES | O=[Pt]=O |
| Nombre IUPAC | dioxoplatino |
| Peso molecular (g/mol) | 227.0768 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.9546 |