Learn More
Óxido de paladio(IV) monohidrato, 99,8 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10773211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10773211 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10276600 1 g Frasco de vidrio 1 g
10249603 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10773211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211932500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12137-21-2
Fórmula molecular H2O3Pt
Peso molecular (g/mol) 245.10
Número MDL MFCD00066964
Clave InChI SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o
PubChem CID 11139377
SMILES O.O=[Pt]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) oxide monohydrate
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 250 mg
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Fórmula lineal PtO2·H2O
Fieser 01,890
Índice Merck 10, 7398
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh
Nombre IUPAC dioxoplatino;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1
Porcentaje de pureza 99.80%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(IV) oxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.