Learn More
Óxido de platino(IV) hidrato, contenido típico de Pt 79-84 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753211 5 g Frasco de vidrio 5 g
10552231 1 g Frasco de vidrio 1 g
10629103 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10753211 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 211920050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52785-06-5
Fórmula molecular O2Pt
Peso molecular (g/mol) 227.08
Número MDL MFCD00066964
Clave InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Adams' catalyst
Nombre IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) oxide hydrate
Punto de fusión 450.0°C
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Fórmula lineal PtO2
Número UN 1479
Fieser 01,890; 15,268
Índice Merck 14, 7527
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.09
Porcentaje de pureza 79 to 84% Pt
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Platinum(IV) oxide hydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Precautionary Statement