Learn More
Óxido de platino(IV) hidrato, contenido típico de Pt 79-84 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552231 1 g Frasco de vidrio 1 g
10753211 5 g Frasco de vidrio 5 g
10629103 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10552231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211920010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52785-06-5
Fórmula molecular O2Pt
Peso molecular (g/mol) 227.08
Número MDL MFCD00066964
Clave InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Adams' catalyst
Nombre IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) oxide hydrate
Punto de fusión 450.0°C
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Fórmula lineal PtO2
Número UN 1479
Fieser 01,890; 15,268
Índice Merck 14, 7527
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.09
Porcentaje de pureza 79 to 84% Pt
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(IV) oxide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.