Learn More
Óxido de platino (IV) hidratado, 99,9 % (base metálica), Pt 71-75 %
Descripción
El hidrato de óxido de platino (IV) se utiliza en la conversión de cetonas en metilenos mediante hidrogenólisis de triflatos de enol en condiciones neutras. Se utiliza como catalizador para la hidrosililación de olefinas con diversos alquil dialcoxi silanos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum(IV) oxide hydrate |
| Color | Marrón |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula lineal | PtO2·xH2O |
| Número UN | UN1479 |
| Índice Merck | 14,7527 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in concentrated acids and dilute solution of potassium hydroxide. Slightly soluble in acetone and chloroform. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.09 (Anhydrous) |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación