Learn More
Dióxido de platino(IV), puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10599000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Vial
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10599000 1 g Vial 1 g
1 options
Código de producto. 10599000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/3652/43
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 450°C
CAS 1314-15-4
Color Marrón
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 g
Fórmula molecular O2Pt
Número MDL MFCD00011184
Clave InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Pt]=O
Nombre IUPAC dioxoplatinum
Peso molecular (g/mol) 227.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.09g/mol
Envase Vial
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.