Learn More
Cloruro de platino(IV), Premion™, +99,99 % (base metálica), Pt 57 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445220 5 g 5 g
11435220 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044503.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13454-96-1
Fórmula molecular Cl4Pt
Peso molecular (g/mol) 336.88
Número MDL MFCD00011182
Clave InChI FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
Nombre IUPAC tetracloroplatino
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum (IV) chloride
Punto de fusión 370°C (decomposition)
Color Marrón
Forma física Cristalino soluble
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2923
Información de solubilidad Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol and insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.9
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 57% min
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.303 g/mL