Learn More
Cloruro de platino(IV), Premion™, +99,99 % (base metálica), Pt 57 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340298 1 g 1 g
11330298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043703.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Se utiliza en galvanoplastia, como catalizador y reactivo analítico. También se utiliza en la producción de epitaxia para semiconductores, proceso de difusión.
Platinum(IV) chloride is used in electroplating, as a catalyst and analytical reagent. Also used in the production of semiconductor epitaxy, diffusion process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13454-96-1
Fórmula molecular Cl4Pt
Peso molecular (g/mol) 336.88
Número MDL MFCD00011182
Clave InChI FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
Nombre IUPAC tetracloroplatino
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) chloride
Punto de fusión 370°C (dec.)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Información de solubilidad Soluble in water ( 587g/L ),acetone,slightly soluble in ethanol,ammonia. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.9
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Envase Frasco de vidrio
Sensibilidad Hygroscopic
Gravedad específica 4.303
Densidad 4.303